Przejdź do
S7653
Sodium chloride
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Synonim(y):
Natrium Chloride, Sodium monochloride, Halite, NaCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
889,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-598-3
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
eCl@ss:
38100201
Assay:
≥99.5% (AT)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 1 M, clear, colorless
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5% (AT)
form
powder
technique(s)
immunoblotting: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
impurities
filtertest, complies, insoluble matter, complies
pH
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%, iodide (I-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.01 at 260, ≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
λ
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
application(s)
genome editing
microbiology
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium chloride, also known as halite salt, is one of nature′s most common minerals. It is a known electrolyte that maintains cellular integrity and homeostasis by controlling osmotic pressure and water balance. Sodium chloride is widely used in the food industry as food additive and preservative due to its antimicrobial property. It is added to laboratory buffers to increase their ionic strength. NaCl also finds application in the extraction of DNA. Sodium and Chloride are major electrolytes in biological functions.
Application
Sodium chloride has been used to:
  • Prepare PBS (Phosphate-buffered saline) solution.
  • in pre-treatment of tracheal cartilage tissue samples before decellularization.
  • As a component of trypticase soy agar medium to culture bacteria.
  • Prepare lysis buffer.
It is also used for regulation of acid-base equilibrium of body fluids along with sodium bicarbonate.
Features and Benefits
Tested for trace elemental impurities to ensure high purity.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7710OP940526S6191
description
BioXtra, ≥99.5% (AT)
description
OmniPur® Grade, >=99.5%
description
anhydrous, ≥99.99% (trace metals analysis)
description
BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
form
powder
form
granular (Fine)
form
crystalline powder
form
powder or crystals
assay
≥99.5% (AT)
assay
-
assay
≥99.99% (trace metals analysis)
assay
≥99% (titration)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble 358 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pH
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
7
pH
-
impurities
filtertest, complies, insoluble matter, complies
impurities
-
impurities
≤100 ppmtrace (metals basis)
impurities
endotoxin, tested
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?