Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 324,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł |
Informacje o tej pozycji
324,00 zł
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
solid
mol wt
~1,960 g/mol
sustainability
Sustainability features
CMC
1314 ppm (25°C)
transition temp
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution), pour point 43 °C
solubility
water: freely soluble (some compositions may form gels)
density
1.059 g/mL at 55 °C
HLB
18
General description
Features and Benefits
- Emulsion stabilizer
- Provides freeze/thaw & ionic stability
- Electrolyte solubility
- Good handling properties
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Non-ionic surfactant | description 70% in water | description 70% aqueous solution | description Non-ionic surfactant |
| grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade | grade laboratory grade |
| form solid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.059 g/mL at 55 °C | density 1.072 g/mL at 30 °C | density 1.072 g/mL at 30 °C | density 1.026 g/mL at 20 °C |
| CMC 1314 ppm (25°C) | CMC 1314 ppm (25°C) | CMC 1314 ppm (25°C) | CMC 104 ppm (25°C) |
| solubility water: freely soluble (some compositions may form gels) | solubility water: freely soluble (some compositions may form gels) | solubility water: freely soluble (some compositions may form gels) | solubility chlorinated solvents: soluble (and most popular organic solvents), water: soluble |
| HLB 18 | HLB 18 | HLB 18 | HLB 14.5 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?