Przejdź do
STS0004
TERGITOL™ TMN-100X solution
Synonim(y):
Branched secondary alcohol ethoxylate 10.1 EO, Polyethylene glycol trimethylnonyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
224,00 zł
190,40 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.28
190,40 zł
Cena katalogowa224,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
mol wt
570 g/mol by calculation
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
CMC
830 ppm (25°C)
viscosity
88 cP(25 °C)
transition temp
pour point -6 °C, cloud point 65 °C (1 wt% actives aq solution)
solubility
water: freely soluble at 20 °C (visual)
density
1.025 g/mL at 20 °C
HLB
14.1
SMILES string
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is a 90% aqueous solution of a branched secondary alcohol ethoxylate with 10.1 ethylene oxide (EO) units.
Application
TERGITOL™ TMN-100X can be used as:
  • A foaming agent in the study of surfactant effect on glass-ceramic biomaterials (bioactive glasses).
  • A surfactant in the preparation of nickel-graphene oxide composite coatings.
Features and Benefits
  • Superior wetting
  • Penetrant & dispersant
  • Narrow gel range
  • Effective emulsifier
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86454STS002286453
description
-
description
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C
description
Non-ionic surfactant
description
Liquid, 800 ppm, cloud point 36 °C
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
laboratory grade
grade
-
grade
laboratory grade
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
HLB
14.1
HLB
14.4
HLB
8.1
HLB
13.1
solubility
water: freely soluble at 20 °C (visual)
solubility
-
solubility
water: soluble (partially soluble), chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils)
solubility
-
mol wt
570 g/mol by calculation
mol wt
~683 g/mol
mol wt
-
mol wt
538 g/mol
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)