Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
307,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
sustainability
Sustainability features
impurities
≤3.0% water
CMC
91 μM
mp
33 °C
acid number
≤1.0 mg KOH/g
hydroxyl value
40‑60 mg KOH/g
solubility
water: soluble
HLB
16.9
application(s)
cleaning products
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description 30 % (w/v) in H2O | description nonionic surfactant |
| acid number ≤1.0 mg KOH/g | acid number - | acid number - | acid number - |
| CMC 91 μM | CMC 0.1 mM (20-25°C) | CMC 91 μM | CMC - |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility water: soluble | solubility - |
| sustainability Sustainability features | sustainability - | sustainability - | sustainability - |
| mp 33 °C | mp - | mp - | mp - |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - | greener alternative category - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 149 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?