Przejdź do
88315
Thesit®
Synonim(y):
Polyethylene glycol dodecyl ether, Polyethylene glycol 400 dodecyl ether, Hydroxypolyethoxydodecane, Lauromacrogol, Macrogol lauryl ether, Polidocanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
595,00 zł
505,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)n(CH2)11CH3
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
eCl@ss:
32150313
505,75 zł
Cena katalogowa595,00 złZaoszczędź 15%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
mol wt
average mol wt 583
impurities
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
CMC
0.1 mM (20-25°C)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Suggested substitute for Lubrol in the preparation of G protein from bovine brain.
Thesit has been used in the reaction buffer to reduce the background sedimentation.
Biochem/physiol Actions
Thesit/Polidocanol possesses in vitro and in vivo anti-angiogenic effects. This sclerosant is mainly used for sclerotherapy.
Legal Information
Thesit is a registered trademark of Desitin Arzneimittel GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P125416005B4184
description
-
description
suitable for Stein-Moore chromatography
description
main component: tricosaethylene glycol dodecyl ether
description
30 % (w/v) in H2O
form
solid
form
solid
form
pellets
form
liquid
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
impurities
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mol wt
average mol wt 583
mol wt
micellar avg mol wt 48,000, estimated mol wt 1198
mol wt
-
mol wt
~1198.0 g/mol
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
CMC
0.1 mM (20-25°C)
CMC
91 μM
CMC
91 μM
CMC
91 μM
Słowo ostrzegawcze
Warning
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramy
Exclamation mark
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?