Przejdź do
SYNPLE-P004
Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG4
Synple
Synonim(y):
Synple 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.22
MDL number:
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
pomalidomide
reaction suitability
reaction type: PROTAC formation
manufacturer/tradename
SynpleChem
parameter
up to 0.1 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Kaseta z odczynnikami CRBN-PEG4 to kaseta z odczynnikami do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i badań PROTAC® (chimer proteolizy-celowania). Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do połączenia wybranego przez użytkownika aldehydu lub ketonu z łącznikiem zakończonym aminą poprzez aminowanie redukcyjne. Ta kaseta zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN) (pomalidomid) i łącznik PEG. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu.
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG4
Cel ligazy E3 i ligand: Cereblon (CRBN), pomalidomid
Terminalna grupa funkcyjna: amina
Kompatybilne substraty: keton, aldehyd
Zawartość kasety:
  • Środek redukujący (wspomagany cyjanoborowodorek)
  • Zasada (wspomagana trietyloamina)
  • SCX (do oczyszczania)
  • Degrader - odczynnik łączący blok budulcowy
Powiązane wkłady:
  • SYNPLE-P001 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG1
  • SYNPLE-P002 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG2
  • SYNPLE-P003 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG3
  • SYNPLE-P005 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG5
  • SYNPLE-P021 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG1
  • SYNPLE-P022 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG2
  • SYNPLE-P023 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG3
  • SYNPLE-P024 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG4
  • SYNPLE-P025 Kaseta z odczynnikiem VHL-PEG5
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Dowiedz się więcej o degradacji białek.
Poznaj wszystkie nasze Bloki konstrukcyjne degradatora białek
Cechy i zalety platformy Synple
  • Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
  • Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
  • Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
  • Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
  • Niewielkie rozmiary
  • System Plug & Play - prosta instalacja
  • Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
  • Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
  • Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
  • Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)