Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaction suitability
reaction type: PROTAC formation
manufacturer/tradename
SynpleChem
parameter
up to 0.1 mmol scale
SMILES string
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
InChI key
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
General description
Kaseta z odczynnikami VHL-PEG2 to kaseta z odczynnikami do automatycznego syntezatora Synple 2, która umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i badań PROTAC® (chimer ukierunkowanych na proteolizę). Kaseta zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do połączenia wybranego przez użytkownika aldehydu lub ketonu z łącznikiem zakończonym aminą poprzez aminowanie redukcyjne. Ta kaseta zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL) ((S,R,S)-AHPC) i łącznik PEG. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu.
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG2
Cel i ligand ligazy E3: von Hippel-Lindau (VHL),(S,R,S)-AHPC
Terminalna grupa funkcyjna: amina
Kompatybilne substraty: keton, aldehyd
Zawartość kasety:
Powiązane wkłady:
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezySynple.
Dowiedz się więcej o degradacji białek.
Poznaj wszystkie nasze Bloki konstrukcyjne degradera białek
Cechy i zalety platformy Synple
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG2
Cel i ligand ligazy E3: von Hippel-Lindau (VHL),(S,R,S)-AHPC
Terminalna grupa funkcyjna: amina
Kompatybilne substraty: keton, aldehyd
Zawartość kasety:
- Środek redukujący (wspomagany cyjanoborowodorek)
- Zasada (wspomagana trietyloamina)
- SCX (do oczyszczania)
- Degrader - odczynnik łączący blok budulcowy
Powiązane wkłady:
- SYNPLE-P001 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG1
- SYNPLE-P002 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG2
- SYNPLE-P003 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG3
- SYNPLE-P004 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG4
- SYNPLE-P005 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG5
- SYNPLE-P021 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG1
- SYNPLE-P023 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG3
- SYNPLE-P024 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG4
- SYNPLE-P025 Kaseta z odczynnikiem VHL-PEG5
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezySynple.
Dowiedz się więcej o degradacji białek.
Poznaj wszystkie nasze Bloki konstrukcyjne degradera białek
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
- Łatwość użytkowania - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Legal Information
Produkt Synple Chem AG
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?