Wybierz wielkość
700,00 zł
700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tyrosine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
1 of 4
Ta pozycja | 1.08378 | T8566 | T4321 |
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) parenterals | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format - |
| API family tyrosine | API family - | API family - | API family - |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp 297-298 °C (decomposition) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?