Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli expressed in
Quality Segment
form
liquid
feature
DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free)
packaging
pkg of 0.5 mL
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer jest produkowany w rygorystycznych warunkach, aby zapewnić, że jest wolny od wykrywalnych poziomów DNA, DNazy, RNazy i Nickazy, aby zmniejszyć ryzyko fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych wyników w testach diagnostyki molekularnej. Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer powinien być używany z innymi odczynnikami niezawierającymi DNA, takimi jak Ultra pure High-temp Reverse Transcriptase i Ultra pure DNA-free Water, aby zminimalizować liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych oraz usprawnić syntezę cDNA.
Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer został zaprojektowany do użytku w branżach podlegających ścisłym regulacjom w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników spowodowanych zanieczyszczeniami przenoszonymi przez odczynniki, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer został zaprojektowany do użytku w branżach podlegających ścisłym regulacjom w zastosowaniach wymagających wysokiego poziomu wydajności, spójności między partiami i wysokiej czułości bez fałszywych wyników spowodowanych zanieczyszczeniami przenoszonymi przez odczynniki, przy jednoczesnym spełnieniu krytycznych przepisów branżowych. Aby spełnić te wymagania, podnieśliśmy poziom jakości naszych produktów. Program M-Clarity definiuje jakość produktu. Zapewnia przejrzystość, dzięki czemu można bez obaw wybierać odpowiednie produkty, które spełniają potrzeby w zakresie jakości i zgodności z przepisami, przejrzystości, powiadamiania o zmianach i dokumentacji.
Application
Ultra czysty bufor 10x do odwrotnej transkryptazy może być używany do:
- Odwrotnej transkrypcji
- Syntezy pierwszej nici cDNA (do 7 kb)
- Przygotowanie bibliotek cDNA
- RT-PCR i RT-qPCR
- Szybkiej amplifikacji końców cDNA (RACE)
- RNA-Seq
- Do dalszej produkcji
Features and Benefits
- Bez DNA
- Bez DNazy, bez RNazy i bez nickazy
- Idealny do wysokowydajnych zastosowań RT-PCR
- Kompatybilny z ultra czystą wysokotemperaturową odwrotną transkryptazą
- Ulepszona kontrola zmian i zgodność jakości
Packaging
Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer jest dostarczany w większych rozmiarach SKU, aby ułatwić jego użycie w zastosowaniach RT-PCR o wysokiej wydajności i do dalszej produkcji. Ultra pure 10x Reverse Transcriptase Buffer powinien być używany z innymi odczynnikami wolnymi od ultra czystego DNA, takimi jak Ultra pure High-temp Reverse Transcriptase i Ultra pure DNA-free Water, aby zminimalizować liczbę wyników fałszywie dodatnich i ujemnych.
Other Notes
Testy jakości zapewniają brak wykrywalnych poziomów zanieczyszczającego DNA (<=1 kopia prokariotycznego gDNA, <=0,1 kopia eukariotycznego gDNA i <=10 kopii plazmidowego DNA na 100 jednostek enzymu), wykrywanych metodą qPCR przy użyciu uniwersalnych starterów przeciwko 16S zdolnych do wykrycia odpowiednio > 500 000 prokariotów, 18S zdolnych do wykrycia > 110 000 eukariotów i Ori zdolnych do wykrycia > 25 000 plazmidów.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description DNA-free, Nuclease-free 10x RT buffer, designed for further manufacture | description DNA-free, Nuclease-free high-temp RT, designed for further manufacture |
| form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| recombinant expressed in E. coli expressed in | recombinant expressed in E. coli expressed in, expressed in E. coli Expressed in |
| Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| feature DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free) | feature DNA free, RNase and DNase free (also Nickase free) |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?