Przejdź do
W246830
Isoeugenol
natural, 99%, FG
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
2-Methoxy-4-propenylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
863,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Flavis number:
4.004
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12164502
FEMA Number:
2468
NACRES:
NA.21
EC Number:
202-590-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1909602
Organoleptic:
clove; woody; spicy; smoky; sweet
Grade:
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
Biological source:
Betel leaf oil
Agency:
follows IFRA guidelines
Food allergen:
no known allergens
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Betel leaf oil
Quality Segment
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009, EU Regulation 1334/2008 & 178/2002, FDA 21 CFR 117
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
composition
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Isoeugenol
sustainability
Sustainability features
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.083 g/mL at 25 °C
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
isoeugenol
greener alternative category
organoleptic
clove; woody; spicy; smoky; sweet
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
General description
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Isoeugenol is an isomer of eugenol found in essential oils, soaps, wine, monsoon coffee, and various herbs and plants. It acts as a flavoring and storage agent, and has antioxidant properties. It is used to produce vanillin, essential oils, flavorings, and perfumes. It is an essential oil ingredient, recognized as GRAS (generally recognized as safe) and approved as a food flavoring agent.
Application
Isoeugenol is used as a starting material to produce vanillin through a biological process.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99CA33271348532I17206
Isoeugenol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1348532
Isoeugenol
description
natural, 99%, FG
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%, mixture of cis and trans
organoleptic
clove; woody; spicy; smoky; sweet
organoleptic
-
organoleptic
-
organoleptic
-
grade
Halal, natural, Fragrance grade, Kosher, FG
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
biological source
Betel leaf oil
biological source
-
biological source
-
biological source
-
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
food allergen
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
-
documentation
-
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
98%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoeugenol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
97-54-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)