Przejdź do
1348532
USP
Isoeugenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Methoxy-4-propenylphenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1909602
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
isoeugenol
packaging
pkg of 0.2 mL
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Isoeugenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLUH99CA3327I17206W246830
Isoeugenol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1348532
Isoeugenol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
98%, mixture of cis and trans
description
natural, 99%, FG
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
Halal, natural, FG, Fragrance grade, Kosher
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 0.2 mL
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoeugenol
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
97-54-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)