Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable, qPCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Features and Benefits
- Użytkownicy mogą wybrać startery odwrotnej transkrypcji do kolejnych eksperymentów zgodnie ze swoimi potrzebami.
- Zestaw może syntetyzować cDNA o pełnej długości (do 20 kb) do dalszych eksperymentów, takich jak klonowanie.
- Zestaw może syntetyzować wysoce jednorodne cDNA do kwantyfikacji qPCR.
- 5 × gDNA wiper Mix w tym zestawie może szybko usunąć zanieczyszczenie genomowym DNA w temperaturze 42°C przez 2 minuty.
- Zapewnia bardziej wiarygodne wyniki.
- Upraszcza projektowanie starterów qPCR bez konieczności projektowania starterów w intronach.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Optimized for rapid cell lysis and RNA stabilization | description DNA-free, Nuclease-free water | description sufficient for 50 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 200 reactions, suitable for RT-PCR, suitable for RT-qPCR |
| technique(s) PCR: suitable, qPCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) cDNA synthesis: suitable, DNA sequencing: suitable, qPCR: suitable, RT-PCR: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable, RT-PCR: suitable |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?