Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106306
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32039090
2290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
storage condition
OK to freeze (-10 to-25°C)
sustainability
Sustainability features
technique(s)
RT-qPCR: suitable, qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
suitability
suitable for PCR (suitable for RT-qPCR)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Extract-N-AmpTM Cellular RNA Lysis buffer (XNACRL) is a single working solution that allows for rapid, room-temperature extraction and stabilization of RNA from a range of cells without heat, agitation or clean up. This is a simple and robust method for preparing cell lysate and stabilizing the extracted RNA for gene expression analysis directly from the cell lysate without the need for purification step prior to analysis.
Click here to view its product sustainability scorecard.
Click here to view its product sustainability scorecard.
Application
- Bufor do lizy komórkowego RNA Extract-N-AmpTM jest odpowiedni do bezpośredniego stosowania z reakcjami qRTCR.
- qRT-PCR
- RT-LAMP
- Przygotowanie biblioteki NGS
Features and Benefits
- Od lizy komórek do qRT-PCR w 15 minut
- Wysoka wydajność i łatwość automatyzacji
- Brak konieczności oczyszczania RNA
- Brak konieczności stosowania kolumn, podgrzewania lub wirowania
- Kompatybilny zarówno z przylegającymi, jak i nieprzylegającymi typami komórek ssaków
- Zakres czułości: 10-100 tys. komórek - Może być sparowany z DNazą I, aby zapewnić usunięcie DNA w bardziej czułych procesach
Physical form
Płyn
Preparation Note
Zamrażarka (-10 do-25°C)
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Optimized for rapid cell lysis and RNA stabilization | description - | description - | description sufficient for 100 reactions, Molecular Biology |
| technique(s) whole genome amplification: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| storage condition OK to freeze (-10 to-25°C) | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| suitability suitable for PCR (suitable for RT-qPCR) | suitability - | suitability - | suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?