Merck
Z744037
Uchwyt na wiele fiolek Penta - 4 ml
Synonim(y):
Uchwyt na fiolkę Penn PhD
Wybierz wielkość
1 EA
1480,00 zł
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
39101616
Pozwól nam pomóc
Application
Cechy i zalety Penn PhD Photoreactor M2
  • Modułowa konstrukcja pozwala na użycie z różnymi długościami fal: 450 nm (w zestawie), 420 nm (sprzedawane oddzielnie) i 365 nm (sprzedawane oddzielnie).
  • Dostępne są uchwyty na wiele fiolek, umożliwiające równoległe prowadzenie czterech (fiolek o pojemności 8 ml) i pięciu (pięciu (fiolek o pojemności 4 ml)) reakcji.
  • 360-stopniowe środowisko odblaskowe maksymalizuje wychwytywanie fotonów z powierzchni.
  • Blokada osłony świetlnej zapobiega narażeniu użytkownika na szkodliwe promienie świetlne
  • Interaktywny ekran dotykowy steruje parametrami reakcji
  • Zatwierdzony przez Intertek ETL, CE i CB
  • Parametry definiowane przez użytkownika, w tym temperatura, natężenie światła, prędkość wentylatora i mieszanie
  • Opcje automatycznego zatrzymania, pauzy i resetowania
  • Obsługa fiolek o rozmiarach gc, 4, 8, 20, 40 ml
  • Sprzężenie zwrotne temperatury za pomocą termopary typu k
Multi-Vial Holder Penta - 4mL to uchwyt na fiolki dla Penn PhD Photoreactor M2 umożliwiający jednoczesne korzystanie z pięciu fiolek o pojemności 4 ml.
Related product
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Zastosowanie chemii rodnikowej w syntezie organicznej jest dobrze rozwinięte i szeroko zakrojone, choć często utrudnia je zależność od toksycznych inicjatorów rodnikowych.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.