Wybierz wielkość
2280,00 zł
2280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Hellma® fluorescence cuvettes, Micro, High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 400 μL
material
Suprasil® quartz
description
4 windows
manufacturer/tradename
Hellma 115F-QS
parameter
200-2500 nm spectral range
H × W × D
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
chamber volume
400 μL
pathlength
10x2 mm
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | Z805904 | Z802875 | Z805130 |
|---|---|---|---|
| material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| manufacturer/tradename Hellma 115F-QS | manufacturer/tradename Hellma 111.057-QS | manufacturer/tradename Hellma 104.002F-QS | manufacturer/tradename Hellma 108.002F-QS |
| description 4 windows | description 5 windows | description 4 windows | description - |
| parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range |
| H × W × D 40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 38.75 mm × 5 mm × 5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 nm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm |
| chamber volume 400 μL | chamber volume 850 μL | chamber volume 700 μL | chamber volume 500 μL |
General description
Packaging
Legal Information
related product
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?