Przejdź do
02065
5′-trifosforan adenozyny unieruchomiony na agarozie 4B
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Synonim(y):
5′-ATP-agaroza 4B
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 370,00 zł
11 459,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
Form:
powder (lyophilized)
Storage temp.:
−20°C
Zaloguj się – aby sprawdzić ceny
11 459,00 zł
Cena katalogowa16 370,00 złZaoszczędź 30%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder (lyophilized)
Quality Segment
contains
60% lactose as stabilizer
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein detection: suitable
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
storage temp.
−20°C
General description
Stabilizator laktozy musi zostać usunięty przed użyciem poprzez przemycie żelu na filtrze wodą lub buforem.
Application
5′-trifosforan adenozyny unieruchomiony na agarozie 4B (5′-ATP-agaroza 4B) jest przeznaczony do stosowania w chromatografii powinowactwa. Wykazano, że 5′-ATP-agaroza 4B wiąże enzymy z powinowactwem do 5′-ATP. 5′-ATP-agaroza 4B może być stosowana z enzymami, które wiążą się z innymi nośnikami lub kulkami powinowactwa ATP-agarozowymi i sefarozowymi.
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Other Notes
Purification of cofactor-dependent enzymes by affinity chromatography.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2767A68881191
description
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
description
lyophilized powder
description
aqueous glycerol suspension
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder (lyophilized)
form
lyophilized powder
form
aqueous glycerol suspension
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
capacity
≥1 μmol/mL, packed gel capacity (5′-ATP)(bound by a C6-spacer to C-8 of ATP)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable, protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
contains
60% lactose as stabilizer
contains
-
contains
-
contains
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)