Przejdź do
03285
Zestaw do liczenia komórek
sufficient for 500 tests
Synonim(y):
Fluorescencyjny licznik komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3430,00 zł
2915,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Usage:
sufficient for 500 tests
Storage temp.:
−20°C
2915,50 zł
Cena katalogowa3430,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
usage
sufficient for 500 tests
storage temp.
−20°C
General description
Zestaw do liczenia komórek, znany również jako FCCK, jest fluorescencyjnym produktem do liczenia komórek. Ilość barwnika fluorescencyjnego, kalceiny, wytwarzanego z kalceiny-AM (3′,6′-di(O-acetylo)-2′,7′-bis [N, Nbis-(karboksymetylo) aminometylo]-fluoresceina, ester tetraacetoksymetylowy) przez esterazy w komórkach jest wprost proporcjonalna do liczby żywych komórek w pożywce hodowlanej. Kalceina-AM jest wysoce lipofilowa ze względu na obecność grup acetoksymetylowych w cząsteczce, która szybko przenika do cytoplazmy komórki przez błonę.
Application
Zestaw do liczenia komórek lub FCCK służy do wykrywania żywych komórek metodą fluorometryczną.
Features and Benefits
Zestaw do liczenia komórek ma następujące zalety:
  • Nie wymaga żadnych radioizotopów do działania.
  • Nie jest wymagana procedura solubilizacji.
  • Wyniki są wysoce powtarzalne i dokładne.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9699204511M1255
description
sufficient for 500 tests
description
for quantitation of viable cell number in proliferation and cytotoxicity assays
description
suitable for fluorescence
description
fluorescent dye
usage
sufficient for 500 tests
usage
-
usage
-
usage
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
form
liquid
form
liquid
form
-
form
powder
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)