Przejdź do
04511
Zestaw do podwójnego barwienia żywych/umarłych komórek
suitable for fluorescence
Synonim(y):
Zestaw do barwienia żywych/martwych komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32150319
6650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
suitability
suitable for fluorescence
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
Zestaw do podwójnego barwienia żywych i martwych komórek jest wykorzystywany do jednoczesnego barwienia fluorescencyjnego żywych i martwych komórek. Zestaw ten zawiera roztwory kalceiny-AM i jodku propidyny (PI), które barwią odpowiednio żywe i martwe komórki. Kalceina-AM, ester acetoksymetylowy kalceiny, jest wysoce lipofilowa i przepuszczalna dla błon komórkowych. Chociaż sama kalceina-AM nie jest cząsteczką fluorescencyjną, kalceina generowana z kalceiny-AM przez esterazę w żywej komórce emituje silną zieloną fluorescencję (λex 490 nm, λem 515 nm). Dlatego kalceina-AM barwi tylko żywe komórki. Alternatywnie, barwnik PI barwiący jądra nie może przejść przez błonę żywej komórki. Dociera on do jądra przechodząc przez nieuporządkowane obszary martwej błony komórkowej i interkaluje z podwójną helisą DNA komórki, emitując czerwoną fluorescencję (λex 535 nm, λem 617 nm). Ponieważ zarówno kalceina, jak i PI-DNA mogą być wzbudzane światłem o długości fali 490 nm, możliwe jest jednoczesne monitorowanie żywych i martwych komórek za pomocą mikroskopu fluorescencyjnego. Przy użyciu λex 545 nm można obserwować tylko martwe komórki.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M125503285CBA415
description
suitable for fluorescence
description
fluorescent dye
description
sufficient for 500 tests
description
Live-dead cell viability kit for 3D and 2D cell cultures. Indicates live, dead and total cell count. Sufficient for 5 x 24-well plates or 12 x 96-well plates.
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for indicator for EDTA titration
suitability
-
suitability
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. what is the concentration of the stock solution?
    1 answer
    1. The concentrations of the reagents for this kit are as follows:
      - Solution A (1 mmol/l Calcein-AM/DMSO)..... 50 µl x 4
      - Solution B (1.5 mmol/l PI/purified water)..... 300 µl x 1
      Helpful?
  2. This kit can be used in bacteria or is just for eukaryotic cells?
    1 answer
    1. This kit is designed for use with eukaryotic cells and has not been validated for use with bacterial cells.
      Helpful?
  3. I want to use this kit for suspension cells. Protocol says to prepare a cell suspension with PBS at 1-10 x 10^5 cells/mL and then add 100uL of assay solution. Is it 100uL per mL of cell suspension?. Also, what is the concent of the original solutions?
    1 answer
    1. 200 microliters of cell suspension is mixed with 100 microliters of assay solution, and the mixture is incubated at 37 ºC.
      Lot-specific concentrations of Solutions A and B are listed in the product's Certificate of Analysis.
      Helpful?
  4. I want to use this kit for suspension cells. Protocol says I first need to prepare a cell suspension with PBS at 1-10 x 10^5 cells/mL and then add 100uL of assay solution. Is it 100uL per mL of cell suspension?. What is the conc of the original solutions?
    1 answer
    1. The original manufacturer of this kit recommends adding 100 microliters of assay solution to 200 microliters of the cell suspension. Unfortunately, this key bit of information is missing from the protocol. Each vial of Solution A contains a 1 mM solution of Calcein-AM in DMSO. The vial of Solution B contains a 1.5 mM solution of Propidium Iodide in pure water.
      Helpful?
  5. Can this kit be used to assess cell viability within bacterial biofilms?
    1 answer
    1. This product requires preparation of a cell suspension and has not been validated for bacterial biofilms or cells attached to any surface.
      Helpful?
  6. How many assays or tests can be conducted using one kit of PN: 04511-1KT-F?
    1 answer
    1. The 04511 kit consists of 2 components, with reagent B being the limiting reagent, requiring just 300 microliters of reagent. To prepare the staining solution, 10 microliters of Reagent A and 5 microliters of Reagent B are mixed with 5 ml of PBS. Each test necessitates 100 microliters of the staining solution. With 5 microliters of Reagent B being sufficient for 50 tests, 300 microliters of Reagent B is adequate for 60 batches of the staining reagent, resulting in 3000 tests (50 x 60). Although the maximum number of specimens might not always be stained in practice, the kit theoretically should allow for 3000 tests.
      Helpful?
  7. Can the live/dead double staining kit be used on fixed cells?
    1 answer
    1. The kit is not designed for use with just dead cells. When cells are fixed, it typically results in cell death for all cells. Consequently, if all the cells are dead, it is expected that the Calcein AM would not be able to enter the cells, as Calcein AM is not a fluorescent molecule. The available data sheet states, "While the cells are viable, the calcein generated from CalceinAM by esterase in a viable cell emits strong green fluorescence (excitation: 490 nm, emission: 515 nm)." Therefore, Calcein-AM only stains viable cells. If all the cells are dead, the only observed staining will be from the Propidium Iodide - which is the dead cell stain reagent in kit 04511.
      If the cells are stained while viable, it is possible to image the cells after they have been fixed in paraformaldehyde or other fixatives. Although this is a common practice in some laboratories, It's suggested to consider a 10-minute fixation instead of 30 minutes, as fixing for 30 minutes may not be advisable.