Przejdź do
05160
β-Alanine
BioXtra, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
Beta-alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
120,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
691,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030936
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
EC Number:
203-536-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906793
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
~200 °C (dec.), 202 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A new green approach to L-histidine and β-alanine analysis in dietary supplements using rapid and simple contactless conductivity detection integrated with high-resolution glass-microchip electrophoresis.: This paper presents a novel method for analyzing β-Alanine in dietary supplements, showcasing a green, efficient, and high-resolution technique (Pukleš et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Endogenous β-amino acid that is a nonselective agonist at glycine receptors and a ligand for the G protein-coupled orphan receptor, TGR7 (MrgD). β-Alanine is a component of pantothenic acid.
β-Alanine, a β amino acid, is a component of pantothenic acid and the rate limiting amino acid in the biosynthesis of the histidinyl antioxidant dipeptides carnosine and anserine.
β-Alanine, a β−amino acid, is a component of pantothenic acid and the rate-limiting amino acid in the biosynthesis of the histidinyl antioxidant dipeptides carnosine and anserine. Endogenous β-amino acid that is a nonselective agonist at glycine receptors and a ligand for the G protein-coupled orphan receptor, TGR7 (MrgD). β-Alanine flux plays a cytoprotective role by supporting the osmotic stability of marine organisms, preimplantation mouse embryos and mammalian cells exposed to hypoxic stress.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A992014606441144
β-Alanine analytical standard
Supelco
41144
β-Alanine
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
99%
description
analytical standard
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder, crystals or granules
form
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
cation traces
Mn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
202 °C (dec.) (lit.), ~200 °C (dec.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Alanine
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)