Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human colon
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
(Adherent)
Karyotype:
(Hypertetraploid, modal no. 96)
Morphology:
Epithelial
Nazwa produktu
CACO-2, Caucasian colon adenocarcinoma
biological source
human colon
Quality Segment
form
liquid
growth mode
(Adherent)
karyotype
(Hypertetraploid, modal no. 96)
morphology
Epithelial
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
CACO-2 został użyty w badaniach cytotoksyczności z frakcją ekstrakcji wysokociśnieniowej (HPE) ekstraktów z liści pokrzywy.
CACO-2 może być użyty jako model komórkowy do badań:
CACO-2 może być użyty jako model komórkowy do badań:
- test przepuszczalnościin vitro z różnymi biofarmaceutykami
- w badaniach absorpcji i wchłaniania żelaza
- w teście cytotoksyczności ze środkami powierzchniowo czynnymi i inhibitorami transporterów
- w badaniach absorpcji i cytotoksyczności leków w postaci liposomów
Biochem/physiol Actions
Caco-2 (Cancer coli-2) pochodzi z gruczolakoraka jelita grubego i rośnie jako przylegająca monowarstwa komórek nabłonkowych. Linia komórkowa Caco-2 jest szeroko stosowanym modelem nabłonka jelitowego i ma unikalne właściwości spontanicznego różnicowania i konfluencji. Aktywnie transportuje witaminy, hormony, aminokwasy i cukry. Caco-2 wyraża różne enzymy, jonowe i niejonowe transportery podobne do normalnego ludzkiego nabłonka. Modele linii komórkowej Caco-2 rosną na podłożu filtracyjnym. Charakteryzują się prostotą i powtarzalnością oraz dostarczają wiarygodnych informacji. Ponieważ Caco-2 naśladuje nabłonek jelitowy, jest preferowanym modelem komórkowym do badań cytotoksyczności, żywności i transportu leków.
Dane STR-PCR:
Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13,14
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 9,11
vWA: 16,18
Amelogenina: X
CSF1PO: 11
D13S317: 11,13,14
D16S539: 12,13
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 6
TPOX: 9,11
vWA: 16,18
Ludzki gruczolakorak okrężnicy rasy kaukaskiej, badana charakterystyka przepuszczalności jelitowej
Wyizolowany z pierwotnego guza okrężnicy u 72-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej przy użyciu techniki hodowli eksplantacyjnej. Tworzy umiarkowanie dobrze zróżnicowane gruczolakoraki zgodne z okrężnicą pierwotną stopnia II u nagich myszy. Ten numer katalogowy CACO-2 został poddany testom na przepuszczalność jelitową: Kopuła, mikrokosmki i tworzenie połączeń ścisłych oraz funkcje transportowe zostały przetestowane i potwierdzone w ECACC.
Preparation Note
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamina + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% płodowej surowicy bydlęcej FBS / FCS.
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5% CO2; 37°C. Uwaga: Podczas rutynowej subkultury komórki powinny być zawsze subkulturowane przed osiągnięciem konfluencji. W cytoplazmie komórek mogą pojawić się okrągłe wakuole. Ich częstotliwość może wzrastać wraz ze wzrostem gęstości hodowli aż do osiągnięcia konfluencji. Aby zmniejszyć ich częstotliwość, należy wymienić pożywkę na konfluentną hodowlę po 2-3 dniach, jeśli nie jest ona podhodowana. Komórki mogą się zlepiać, jeśli nie zostaną rozdzielone do pojedynczej zawiesiny komórkowej po podziale.
Other Notes
Kultury pochodzące z HPA Culture Collections i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
NaviCyte Scientific posiada wyłączne prawa do komercyjnej dystrybucji linii komórkowej CACO-2 zdeponowanej przez Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Uwaga: Wszelkie zastosowania numerów katalogowych 86010202 i 09042001, inne niż do badań prowadzonych przez podmioty niekomercyjne lub akademickie, wymagają licencji i zezwolenia na użytkowanie od NaviCyte Scientific w ramach wyłącznej umowy z Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Aby uzyskać informacje na temat warunków licencji, prosimy o kontakt z NaviCyte Scientific pod adresem contact@navicyte-scientific.com lub (+1) 973-868-6100.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?