Przejdź do
09154
L-Xylonic acid lithium salt
≥95.0% (TLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
1164,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O6 · xLi+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.13 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
1164,50 zł
Cena katalogowa1370,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O6/c6-1-2(7)3(8)4(9)5(10)11/h2-4,6-9H,1H2,(H,10,11)/t2-,3+,4-/m0/s1
InChI key
QXKAIJAYHKCRRA-NUNKFHFFSA-N
Biochem/physiol Actions
Metabolite of the pentose and glucuronate interconversions and the ascorbate and aldarate metabolism.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9572988635G5500
description
≥95.0% (TLC)
description
BioUltra, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥99%
optical activity
[α]/D -18±2°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]20/D +20.0±1°, 10 hr, c = 10% in H2O
optical activity
[α]/D 220.0±5.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
optical activity
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99%
form
solid
form
crystals
form
powder
form
powder
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)