The specific strain and NCBI Accession number are not available.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 349,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
~30 U/mg
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Microbial amylases are exoenzymes and are used in several industrial applications, such as production of bread, maltose syrups, and fermentation of soya sauce, miso etc. α-Amylase isolated from Aspergillus oryzae has been found to have molecular weights of 51kDa (sedimentation and diffusion) and 49kDa (gel filtration).
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25°C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
For the determination of fats in food; Application in (selective) hydrolysis/condensation of glycosidic bonds.
View more information on enzymes for complex carbohydrate analysis at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, ~30 U/mg | description ≥150 units/mg protein (biuret) | description aqueous solution, ≥800 FAU/g | description powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter) |
| specific activity ~30 U/mg | specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥800 FAU/g | specific activity ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter) |
| form powder | form powder | form aqueous solution | form powder |
| mol wt Mr ~51000 | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase from Aspergillus oryzae
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What strain type of A. oryzae is this a-amylase produced from? Could you please indicate the Accession number from the NCBI?