Przejdź do
86250
α-Amylase from Aspergillus oryzae
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
Taka-Amylase A, Taka-Diastase from Aspergillus oryzae, 1,4-α-D-Glucan-glucanohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-588-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
Numer WE:
Specific activity:
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
Biological source:
Aspergillus sp. (A. oryzae)
401,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
Quality Segment
form
powder
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency and waste prevention when used in starch hydrolysis research. For more information see the article in biofiles.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol maltose per minute at pH 6.0 and 25 °C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
Molecular weight; Product distribution in the hydrolysis of amylose; Application in (selective) hydrolysis/condensation of glycosidic bonds; Suitable for use in thiamine determination.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9857A822086247
description
powder, ~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
description
≥150 units/mg protein (biuret)
description
aqueous solution, ≥800 FAU/g
description
powder, slightly beige, ~100 U/mg
specific activity
~1.5 U/mg (~0.2 U acc. to Willstätter)
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥800 FAU/g
specific activity
~100 U/mg
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
-
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
biological source
Aspergillus sp. (A. oryzae)
form
powder
form
powder
form
aqueous solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Amylase from Aspergillus oryzae
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can you kindly indicate the optimum pH and temperature for this enzyme?
    1 answer
    1. As indicated above under ‘Unit Definition’ the enzyme’s activity is tested at pH 6.0 and 25 °C (starch acc. to Zulkowsky, Cat. No. 85642, as substrate).
      Optimal pH, pH and temperature stability of the enzyme, as well as effects of chemicals on its activity are addressed in the article below:
      Production of Amylase in Liquid Culture by a Strain of Aspergillus oryzae
      Kundu, A.K. and Das S.
      Applied Microbiology, 19(4), 598-603 (1970)
      Optimal pH and temperature ranges can also be found in the Brenda database:
      https://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=3.2.1.1