Przejdź do
112003
Hippuric acid
98%
Synonim(y):
N-Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
986,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CONHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
207-806-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1073987
217,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hippuric acid, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder, crystals or chunks
mp
187-191 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Akr1b1(24192)
Application
Hippuric acid can be used to study cell biology, chemical biology, bioactive small molecules, amino acid derivatives, peptide synthesis, chemical synthesis and nutrition. Hippuric acid has been used to inform the metabolism and urinary excretion of procyanidins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
68069H9380SML2641
description
98%
description
analytical standard
description
≥99%
description
≥95% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
form
-
form
powder
form
powder
assay
98%
assay
≥97.5% (GC)
assay
≥99%
assay
≥95% (HPLC)
mp
187-191 °C (lit.)
mp
187-191 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Gene Information
rat ... Akr1b1(24192)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
clinical testing
application(s)
detection
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hippuric acid
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can this chemical be used in vitro? If so, how to dilute it?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. Suitability for in vitro use will need to be validated by the end user. Hippuric acid is soluble in water at 3 - 4 mg/mL. Sodium or ammonium hydroxide is suggested for higher concentrations. It may be helpful to view peer-reviewed articles. Please see the publications in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/112003?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=112003&type=citation_search