Przejdź do
12122002
Linia komórkowa REM 134 dla psów
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
canine mammary glands
Growth mode:
adherent
Morphology:
mixed population of polygonal cells
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
canine mammary glands
Quality Segment
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 12122002-DNA-5UG, pkg of vial of cells 12122002-1VL
growth mode
adherent
morphology
mixed population of polygonal cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
REM 134 jest linią komórkową raka sutka pochodzącą ze spontanicznego guza pierwotnego.
Packaging
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) i wysiać nowe hodowle w ilości 2-4 x10 000 komórek/cm² przy użyciu 0,05% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Other Notes
Jeśli wykorzystanie tej kultury zaowocuje publikacją naukową, należy ją cytować w publikacji jako: REM 134 (ECACC 12122002)
Kultury pochodzące z kolekcji kultur PHE i dostarczone przez firmę Sigma są przeznaczone wyłącznie do celów badawczych. Zapytania dotyczące komercyjnego wykorzystania linii komórkowej są kierowane do deponenta linii komórkowej. Niektóre linie komórkowe mają dodatkowe specjalne warunki zwolnienia, takie jak wymóg wypełnienia umowy transferu materiału przez potencjalnego odbiorcę przed dostarczeniem linii komórkowej. Więcej informacji można znaleźć w Terms & Conditions of Supply.
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)