Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
3 x 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 31 110,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 54 050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1190,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
Endotoxin, microbial, and trace metals, tested
pH
5.8-7.2
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
pKa
6.5
solubility
water: 0.1 M, clear, colorless (aqueous)
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description ≥98.0% (titration) | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98.0% | description BioUltra, ≥99.0% (NT) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability suitable for column chromatography of proteins, suitable for Western blot | suitability suitable for supravital staining of living blood cells | suitability - |
| form powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| pH 5.8-7.2 | pH - | pH - | pH 9.5-11.0 (25 °C, 1 M in H2O) |
| impurities Endotoxin, microbial, and trace metals, tested | impurities - | impurities endotoxin and total aerobic microbial count, tested | impurities insoluble matter, passes filter test |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia