Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 746,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 860,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 42 200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
746,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
EMPROVE® EVOLVE
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested (
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested)
pH
7.4-8.8
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
pKa
8.1
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EVOLVE | description BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99% (titration) | description BioXtra, pH 4.0-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration) | description anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99% |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, pH adjustment: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| pH 7.4-8.8 | pH - | pH 4.0-6.0 (1 M in H2O) | pH - |
| impurities endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested ( | impurities endotoxin and total aerobic microbial count, tested | impurities ≤0.1% Insoluble matter, ≤0.005% Phosphorus (P) | impurities ≤0.2% water (Karl Fischer) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia