Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
649,00 zł
Nazwa produktu
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI key
QEIFSLUFHRCVQL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
BCIP is provided in two salt forms: the disodium salt which is soluble in water and the p-toluidine form which is soluble in dimethylformamide. These salt forms may be used to prepare a stock solution that in combination with NBT and a reaction buffer, form a substrate solution for alkaline phosphatase. This substrate system, when incubated with alkaline phosphatase, produces an insoluble NBT diformazan product that is easily observable with its purple color. For added convenience, a mixture of BCIP and NBT is provided in an easily dissolvable tablet form or as a ready-to-use liquid.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description ≥99% (HPLC) | description tablet | description BioReagent, Molecular Biology, powder, ≥99% |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay ≥99% |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form tablet | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?