Przejdź do
17348
2-Hydroxyethyl methacrylate
Synonim(y):
1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate, HEMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-782-2
Beilstein/REAXYS Number:
1071583
MDL number:
527,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
~0.001% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
impurities
<250 mg/kg free acid (as methycrylic acid) (T)
refractive index
n20/D 1.453
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxyethyl methacrylate has been used in a study to describe a novel methodology for grafting polymers via radical photopolymerization initiated on gold surfaces by aryl layers from diazonium salt precursors. 2-Hydroxyethyl methacrylate has also been used in a study to provide insight into the induction of apoptosis and the differential expression of antioxidant enzymes depending on the availability of glutathione.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
128635477028PHR1247
description
-
description
contains ≤250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 97%
description
≥99%, contains ≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
≥99%
assay
97%
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
density
1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
contains
~0.001% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
contains
≤250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
≤50 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxyethyl methacrylate
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
222.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
106 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5 + 868-77-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)