Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 753,00 zł |
1 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
specific activity
~2700 U/mg
color
yellow to dark yellow
mp
61-63 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC), ~2700 U/mg | description BioXtra, ≥97.5% (HPLC), ~3100 U/mg | description synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - |
| biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic | biological source synthetic |
| form (Powder or Crystal with Lumps) | form (Powder or Powder with Lumps) | form (Powder or Powder with Lumps) | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color yellow to dark yellow | color faint yellow to very dark yellow | color yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?