Przejdź do
18726
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
(S)-5-Amino-2-(methylamino)pentanoic acid hydrochloride, N-Me-Orn-OH · HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
146,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6117952
eCl@ss:
32150313
146,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nα-Methyl-L-ornithine monohydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composition
carbon, 38.7-40.2% , nitrogen, 14.9-15.7%
SMILES string
Cl.CN[C@@H](CCCN)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8-5(6(9)10)3-2-4-7;/h5,8H,2-4,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
OUPNMQRLBAANLP-JEDNCBNOSA-N
Biochem/physiol Actions
Nα-Methyl-L-ornithine has been identified as an inhibitor of nitric oxidase synthase in macrophages.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
57197O650319943
description
≥98% (TLC)
description
analytical standard
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
composition
nitrogen, 14.9-15.7% , carbon, 38.7-40.2%
composition
-
composition
-
composition
-
optical activity
[α]/D +27.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)