Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 965,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161706
965,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, proteases, none detected
suitability
in accordance for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
General description
BioStab Peroxidase Conjugate Stabilizer is a multi-component solution for stabilization of peroxidase conjugate at elevated temperatures and high dilutions for long periods. It does not contain any protein, thus no disturbing interactions will appear.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| suitability in accordance for identity (HPLC) | suitability corresponds for identity (HPLC) | suitability - | suitability - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| impurities DNases, none detected, proteases, none detected | impurities phosphatases, none detected, RNases, none detected, DNases, none detected, proteases, none detected | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?