Przejdź do zawartości
Merck

Przejdź do

P5492

Koniugat anty-Peroksydaza 3-białkowa

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1390,00 zł

Informacje o tej pozycji

NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
—
Citations:
-

1390,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

​
Pomoc techniczna
Potrzebujesz pomocy? Nasz zespół doświadczonych naukowców chętnie Ci pomoże.
Pozwól nam pomóc


biological source

goat

Quality Segment

conjugate

peroxidase conjugate

antibody form

IgG fraction of antiserum

antibody product type

primary antibodies

clone

polyclonal

shipped in

wet ice

storage temp.

−20°C

Application

tylko produkt niestandardowy

Disclaimer

O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Porównaj podobne pozycje

Wyświetl pełne porównanie

Pokaż różnice

1 of 1

Ta pozycja
P5867A4541AP132P
description

-

description

-

description

affinity isolated antibody, buffered aqueous solution

description

1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®

Quality Level

200

Quality Level

200

Quality Level

200

Quality Level

100

antibody form

IgG fraction of antiserum

antibody form

IgG fraction of antiserum

antibody form

affinity isolated antibody

antibody form

affinity purified immunoglobulin

biological source

goat

biological source

goat

biological source

goat

biological source

goat

conjugate

peroxidase conjugate

conjugate

-

conjugate

peroxidase conjugate

conjugate

peroxidase conjugate

clone

polyclonal

clone

polyclonal

clone

polyclonal

clone

polyclonal

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

−20°C

storage temp.

-


Still not finding the right product?

Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.


Piktogramy

Exclamation markEnvironment

Słowo ostrzegawcze

Warning

Kody zagrożeń

Hazard Classifications

Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1

Klasa składowania

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


Wykazy regulacyjne

Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.

55965-84-9

CAS No.


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów




Questions

Reviews

No rating value

Active Filters