Przejdź do
P5867
Koniugat anty-Peroksydaza 4-białkowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.45
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
goat
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
tylko produkt niestandardowy
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P5492A4541A2290
description
-
description
-
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
55965-84-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)