Przejdź do
19511
Mant-ADP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)adenosine 5′-diphosphate triethylammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1.5 μmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N6O11P2 · xC6H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
560.35 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
1260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N)=NC=N3)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
187236924469234
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)