Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 μmol | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N6O12P2 · xC6H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.35 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
technique(s)
protein detection: suitable
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| pH 7.0-8.0 | pH 7.0-8.0 | pH 7.0-8.0 | pH 7.0-8.0 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?