Przejdź do
69234
Mant-GTP triethylammonium salt solution
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
2′/3′-O-(N-Methylanthraniloyl)guanosine 5′-triphosphate triethylammonium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 μmol
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23N6O15P3 · xC6H15N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.33 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
pH
7.0-8.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP(OP(O)(OP(O)(OC[C@@H]1[C@@H]([R1])[C@@H]([R2])[C@H](N(C=N2)C3=C2C(NC(N)=N3)=O)O1)=O)=O)(O)=O.CCN(CC)CC.O=C(C4=C(NC)C=CC=C4)O.O=C(C5=C(NC)C=CC=C5)O
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
187236924419511
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
pH
7.0-8.0
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)