Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
Informacje o tej pozycji
542,00 zł
Quality Segment
assay
≥80% (CE)
form
solid
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
color
white to faintly brown
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@H](OP(O)([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H7O7P.2Na.H2O/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m0.../s1
InChI key
VQNAIZNPWBGZNQ-SQGDDOFFSA-L
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥80% (CE) | description ≥75% (calc. on dry substance, enzymatic) | description ≥70% (calc. on dry substance, enzymatic) | description analytical standard |
| assay ≥80% (CE) | assay ≥75% (calc. on dry substance, enzymatic) | assay ≥70% (calc. on dry substance, enzymatic) | assay ≥95% (HPCE) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white to faintly brown | color - | color - | color - |
| impurities ≤0.2% P(i), ≤35% water | impurities ≤1% Pi, ≤35% water | impurities ≤35% water | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?