Przejdź do
79470
D(+)-2-Phosphoglyceric acid sodium salt hydrate
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Synonim(y):
D-Glycerate 2-phosphate sodium salt, Sodium D-2-phosphoglycerate hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
725,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7O7P · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.06 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Assay:
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
Form:
powder
725,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O)[C@@H](CO)OP(O)(O)=O.C.C
InChI key
PXJAQZYAJDMQJH-YBBRRFGFSA-N
Biochem/physiol Actions
The enzyme enolase is responsible for reversible conversion of 2-phosphoglycerate (2-PG) into phosphoenolpyruvate (PEP). Phosphoglycerate mutase causes reversible isomerization of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycerate in glycolysis and gluconeogenesis.
Enantiomerically pure metabolite of glycolysis/gluconeogenesis and also substrate for a number of important enzymes in central metabolism like enolase and phosphoglycerate mutase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7948019710P8877
description
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
description
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
description
≥80% (CE)
description
≥93% dry basis (enzymatic), powder
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥75% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
assay
≥80% (CE)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
impurities
≤1% Pi, ≤35% water
impurities
≤35% water
impurities
≤0.2% P(i), ≤35% water
impurities
<14% water (NMR)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)