Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BaO7P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.37 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
258-813-3
MDL number:
eCl@ss:
38110501
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Quality Segment
assay
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
form
powder
impurities
≤35% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Ba+2].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);/q;+2/p-2/t2-;/m1./s1
InChI key
VDCXVAFBCOMLAH-HSHFZTNMSA-L
General description
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate is a substrate for the assay of 3-phosphoglyceric acid mutase; and enolase.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?