Przejdź do
L1875
L-(+)-Lactic acid solution
30% in H2O (by weight)
Synonim(y):
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
919,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
eCl@ss:
32160703
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
30% in H2O (by weight)
solubility
water: soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Application
L-(+)-Lactic acid solution may be used in the preparation of novel pH-sensitive physically crosslinked hydrogels. It may be used in the preparation of low molecular weight poly(lactic acid) by direct polycondensation.
Other Notes
Aqueous solutions of l(+)-Lactate.
Purity equivalent to L 1750.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6978027714199257
description
30% in H2O (by weight)
description
~40% in H2O
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 88-92% total acid basis
description
in H2O, ≥85%
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.)
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
concentration
30% in H2O (by weight)
concentration
~40% in H2O
concentration
-
concentration
in H2O
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)