Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32039090
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
sensitivity measuring range
0.05-0.1 EU/mL
technique(s)
protein detection: suitable
storage temp.
−20°C
Other Notes
10 mL of Catalog No. 2107 ("Endotoxin-free" water) is supplied with each 1-vial and 10-vial order. 2 × 10 mL is supplied with 100-vial orders.
Ready-to-use single test vials containing E-TOXATE reagent. Pipette test solution directly into the vial.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Single test vial | description sufficient for 20 assays | description endotoxin, free | description sufficient for 50 assays |
| form solid | form - | form liquid | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) protein detection: suitable |
| sensitivity measuring range 0.05-0.1 EU/mL | sensitivity measuring range - | sensitivity measuring range - | sensitivity measuring range - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?