Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3120,00 zł |
50 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 920,00 zł |
100 L | ||
500 L |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
Quality Segment
biological source
non-animal source
product line
EX-CELL®
form
dry powder
shelf life
24 mo.
technique(s)
cell culture | insect: suitable
application(s)
cell culture
pharma/biopharma processes
compatibility
for use with Sf21, Sf9, Tni, C636, S2, and Sf-RVN® Insect Cell Line (Sf9)
components
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
The media has been optimized to get excellent growth and productivity for the rhabdoviruse-free Sf-RVN ®Insect Cell Line (Sf9). Togethe rthose products form the Sf-RVN® Platform.
This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Chemically defined, powder, suitable (for insect cell culture) | description w/o Cholesterol | description Protein-free, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for insect cell culture | description With L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for insect cell culture |
| application(s) cell culture | application(s) cell culture | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) cell culture | insect: suitable |
| form dry powder | form liquid | form dry powder | form liquid |
| components L-glutamine: yes | components L-glutamine: yes | components - | components glucose: 1.0 g/L |
| product line EX-CELL® | product line EX-CELL® | product line - | product line - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EX-CELL® CD Insect Cell Medium
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7790-84-3
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia