Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 879,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
879,00 zł
biological source
Porcine pancreas
Quality Segment
form
powder
quality
lyophilized
specific activity
~35 U/mg
mol wt
Mr ~440000
color
white
storage temp.
−20°C
General description
Pancreatic cholesterol esterase (CEase), also known as bile salt stimulated lipase, is a serine hydrolase belonging to the α/β hydrolase family of enzymes. They are released from the exocrine pancreas. Serine 194, histidine 435 and aspartate 320 represent the catalytic triad of the enzyme.
Application
- in an in vitro simulated digestion model to improve the hydrolysis of carotenoid esters in the intestinal phase
- to analyze the bioavailability of phytosterol and cholesterol in the aqueous micellar phase of an in vitro simulated digestion model
- as a standard in enzyme activity assay
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized, powder, white, ~35 U/mg | description lyophilized powder, ≥200 units/g protein | description Type II, ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin) | description Type VI-S, ≥20,000 units/mg protein, lyophilized powder |
| biological source Porcine pancreas | biological source - | biological source Porcine pancreas | biological source - |
| specific activity ~35 U/mg | specific activity ≥200 units/g protein | specific activity 30-90 units/mg protein (using triacetin), ≥125 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)) | specific activity ≥20,000 units/mg protein |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized (cake) | form lyophilized powder |
| mol wt Mr ~440000 | mol wt 84 kDa by SDS-PAGE | mol wt - | mol wt - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?