Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 790,00 zł 9171,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2240,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥200 units/g protein
mol wt
84 kDa by SDS-PAGE
composition
protein, ≥20%
storage temp.
−20°C
General description
Application
- in γ-oryzanol-hydrolyzing activity
- in cholesterol esterase enzyme activity for quantification of cholesterol and cholesterol esters associated in tear film and lenses samples
- to test in vitro degradation of poly(fumaroyl bioxirane) maleate (PFM) polymer designed for bone tissue engineering
Optimum pH range: 6-8
Activators: Bisphenol A diglycidyl ether, cAMP-dependent protein kinase type II, ethanol, methanol, n-butanol, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, sodium taurocholic acid
Inhibitors: Bisphenol A methacrylate, diisopropylfluorophosphate, enolase, Hg2+, sodium fluoride, phosphatidic acid, phosphatidylcholine, phosphatidylserine
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥200 units/g protein | description lyophilized, powder, white, ~35 U/mg | description lyophilized powder, ≥200,000 units/g protein | description lyophilized powder, ≥10,000 units/g protein |
| specific activity ≥200 units/g protein | specific activity ~35 U/mg | specific activity ≥200,000 units/g protein | specific activity ≥10,000 units/g protein |
| form lyophilized powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 84 kDa by SDS-PAGE | mol wt Mr ~440000 | mol wt ~300 kDa | mol wt ~129 kDa |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| composition protein, ≥20% | composition - | composition protein, ≥40% biuret | composition Protein, ~20% |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?