Przejdź do
285D
Fetal Hemoglobin Kit
Synonim(y):
Modified Kleihauer-Betke procedure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
usage
sufficient for 200 manual assays
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
285CH4632H0392
description
-
description
-
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
usage
sufficient for 200 manual assays
usage
sufficient for 50 manual assays
usage
-
usage
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetal Hemoglobin Kit
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Are slides included in the 285C or 285D Fetal Hemoglobin kits?
    1 answer
    1. The kit has never contained slides. The only kit components in the kit are solutions 2851, 2852, and 2853. The user needs to provide a positive control, such as blood from a newborn or a woman in her third trimester of pregnancy.