Przejdź do
C7477
L-Cysteine hydrochloride
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Synonim(y):
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
566,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
566,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Cysteine hydrochloride, anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
grade
anhydrous
product line
BioReagent
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
Non-animal source L-cysteine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Biochem/physiol Actions
NMDA glutamatergic receptor agonist that is also an agonist at AMPA glutamatergic receptors at high concentrations.
NMDA glutamatergic receptor agonist; AMPA glutamatergic receptor agonist at high concentrations.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C127630120C7880
description
anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
description
anhydrous, ≥98% (TLC)
description
anhydrous, ≥99.0% (RT)
description
reagent grade, ≥98% (TLC)
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
grade
reagent grade
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
UHPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.0%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
color
white to off-white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cysteine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is there a way to enhance the stability of product C7477?
    1 answer
    1. This product is considered very stable. Keep C7477 away from moisture, air, and light.