Przejdź do
30165
Tirofiban
≥98.5% (HPLC)
Synonim(y):
(2S)-2-(Butylsulfonylamino)-3-{4-[4-(4-piperidyl)butoxy}phenyl propanoic acid, N-(Butylsulfonyl)-O-[4-(4-piperidinyl)butyl]-L-tyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H36N2O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.60
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6182267
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
SMILES string
CCCCS(=O)(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OCCCCC2CCNCC2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C22H36N2O5S/c1-2-3-16-30(27,28)24-21(22(25)26)17-19-7-9-20(10-8-19)29-15-5-4-6-18-11-13-23-14-12-18/h7-10,18,21,23-24H,2-6,11-17H2,1H3,(H,25,26)/t21-/m0/s1
InChI key
COKMIXFXJJXBQG-NRFANRHFSA-N
Gene Information
Application
  • The efficacy and safety of continuous intravenous tirofiban for acute ischemic stroke patients treated by endovascular therapy: a meta-analysis.: This meta-analysis assesses the safety and efficacy of continuous intravenous tirofiban in patients undergoing endovascular therapy for acute ischemic stroke, showing promising results for improved outcomes (Wang et al., 2024).
  • Initial Experience with a New Self-Expanding Open-Cell Stent System with Antithrombotic Hydrophilic Polymer Coating (pEGASUS Stent) in the Treatment of Wide-Necked Intracranial Aneurysms.: This study reports on the initial use of a new stent system coated with tirofiban in treating intracranial aneurysms, demonstrating enhanced safety and efficacy (Boxberg et al., 2024).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0246
description
≥98.5% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
Gene Information
human ... ITGA2B(3674), ITGB3(3690)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Il prodotto è solubile in acqua? Una volta disciolto come va conservato?
    1 answer
    1. This product has not been tested for the stability or solubility in water. However, other sources state that this chemical is slightly soluble in water . Following reconstitution, the product should be stored 0 - 4 C for short term storage.