Przejdź do
30290
Cytidine 5′-diphosphocholine sodium salt hydrate
≥99.0% (HPLC), synthetic, powder
Synonim(y):
CDP-choline-Na
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
921,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H25N4NaO11P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
510.31 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4110040
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Storage temp.:
2-8°C
921,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cytidine 5′-diphosphocholine sodium salt hydrate, ≥99.0% (HPLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤8% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC1OC([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(N)=NC2=O
InChI
1S/C14H26N4O11P2.Na/c1-18(2,3)6-7-26-30(22,23)29-31(24,25)27-8-9-11(19)12(20)13(28-9)17-5-4-10(15)16-14(17)21;/h4-5,9,11-13,19-20H,6-8H2,1-3H3,(H3-,15,16,21,22,23,24,25);/q;+1/p-1/t9?,11-,12-,13?;/m1./s1
InChI key
YWAFNFGRBBBSPD-MBWJOHGMSA-M
Application
Cytidine 5′-diphosphocholine (CDP-choline) is generated by choline-phosphate cytidylyltransferase EC 2.7.7.15 in support of the synthesis of phosphatidylcholine. CDP-choline is being used in studies of its affects on neurorecovery.
Cytidine 5′-diphosphocholine sodium salt hydrate has been used as a component of the mixture during the ribonucleotide reductase (RNR) assay in mouse primary pancreatic acinar cells.
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-diphosphocholine (CDP-choline) is an endogenous compound that plays an important role in the synthesis of phospholipids in the cell membrane. It acts as a choline donor for the biosynthesis of acetylcholine and phosphatidylcholine, a neuronal membrane phospholipid. CDP-choline enhances brain metabolism and influences the levels of various neurotransmitters including dopamine, epinephrine, and acetylcholine. It has been studied as a neuroprotectant after cerebral ischemia. CDP-choline is observed to exhibit therapeutic effects against cognitive impairment arising from multiple causes, cerebral vascular diseases, after-head trauma, and Alzheimer′s disease.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0256C9755C1006
description
≥99.0% (HPLC)
description
~98%, from yeast, solid
description
from yeast, ≥95%
description
Sigma Grade, ≥99%, crystalline
biological source
synthetic
biological source
yeast
biological source
yeast
biological source
synthetic
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystalline
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
~98%
assay
≥95%
assay
≥99%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤8% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)