Przejdź do
30326
EMPIGEN® BB detergent
~30% active substance
Synonim(y):
N,N-Dimethyl-N-dodecylglycine betaine, N-(Alkyl C10-C16)-N,N-dimethylglycine betaine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8-14CH2N+(CH3)2CH2COO-
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-368-1
Beilstein/REAXYS Number:
3670807
MDL number:
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
zwitterionic
Quality Segment
form
liquid
composition
solid content, 35.0-45.0 % (w/v)
concentration
~30% active substance
CMC
1.6-2.1 mM (20-25°C)
density
1.030-1.060 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 417 nm Amax: ≤0.055, λ: 441 nm Amax: ≤0.037
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(2,3)15-16(18)19/h4-15H2,1-3H3
InChI key
DVEKCXOJTLDBFE-UHFFFAOYSA-N
Application
Empigen BB is a zwitterionic detergent compatible with anionic, non-ionic, cationic and other amphoteric surfactants.
Empigen BB is a useful detergent that has been used in the solubilization of membrane proteins and biochemical analysis of keratins. It not only helps to solubilize bigger amounts of protein but it also maintains antibody reactivity. It has been also used in the purification of leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) in Escherichia coli during research in Parkinson′s disease. The use of Empigen in the preparation of viral antigens is being increasing due to its effectivity in giving greater antibody responses.
Legal Information
EMPIGEN is a registered trademark of Huntsman Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324690766801PHR2356
description
~30% active substance
description
-
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
liquid
form
solution
form
solid
form
powder
CMC
1.6-2.1 mM (20-25°C)
CMC
1.6 - 2.1 mM
CMC
-
CMC
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
density
1.030-1.060 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
description
zwitterionic
description
-
description
-
description
-
concentration
~30% active substance
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 이 용액은 증류수에 30% 희석되어 있는 건가요? 아니라면 희석한 용액(active substance)이 무엇인지 궁금합니다.
    1 answer
    1. This product is a 30% solution in water. The active substances are chemically identified as C12-14-Alkyldimethyl-betaines. Please see the link below to review the product Safety Data Sheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/30326